Learn More
DWK Life Sciences™ Placa de desecadores de porcelana
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
- El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
- Fabricado con material resistente al calor
Especificaciones
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 190 mm |
| Material | Porcelana |
| Para utilizar con (aplicación) | Secado de materiales |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction