Learn More
Haldenwanger™ Tapas de crisoles de porcelana
Código de producto. 10557301
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30mm
40mm
45mm
60mm
75mm
87mm
92mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10557301 30mm 1 PCS
10311252 60mm 1 PCS
10210961 45mm 1 PCS
10250911 40mm cada uno
12807703 87mm 5 PCS
12817703 92mm 5 PCS
12316497 75mm 5 PCS
7 options
Código de producto. 10557301
Marca: Haldenwanger™ L 79D/8
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas tapas con crisoles de porcelana. Las tapas para crisoles de porcelana Haldenwanger™ están fabricadas con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para usar con crisoles de porcelana Haldenwanger
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Material Porcelana
Diámetro exterior (métrico) 30mm
Product Type Tapa de crisol