Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Código de producto. p-8008151
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
140 ml
220 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10751562 500 mL 1 PCS
10220961 220 ml cada uno
10701392 140 ml 1 PCS
3 options
Código de producto. 10751562
Marca: Haldenwanger™ L 17/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cazuela
Tamaño 2
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 127 mm