Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cazuela |
| Tamaño | 2 |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Diámetro (métrico) | 127 mm |