Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 140 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cazuela |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Diámetro (métrico) | 63 mm |