Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 220 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Cazuela |
| Altura (métrico) | 56 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |