Learn More
Avignon Ceramic Embudo Buchner de porcelana
Descripción
- Estancos al líquido y al gas
- Químicamente neutra
- Alta resistencia a choques térmicos y físicos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 80 mm |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Temperatura máxima | de 1100 °C |