Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 10434431
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diámetro de la placa (métrico):
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10434431
Marca: Haldenwanger™ L 127C/4
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
  • Lados verticales
  • Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a muchas necesidades de filtración
  • Placas de filtro fijas perforadas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 795 ml
Material Porcelana
Diámetro de la placa (métrico) 129 mm
Cantidad Paquete de 1
Tipo de producto Embudo Buchner