Learn More
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 l
Diámetro de la placa (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Porcelana blanca
- Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
- Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
- Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 40 ml |
| Material | Porcelana |
| Diámetro de la placa (métrico) | 45 mm |
| Diámetro del disco (métrico) | 45 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 43 mm |
| Cantidad | 1Cada una |
| Tipo de producto | Embudo Buchner |