Learn More
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana
Código de producto. 11707345
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 l
Diámetro de la placa (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) unitSize
11707345 4200 ml 240 mm cada uno
11707335 150 ml 70 mm cada uno
11797325 80 ml 55 mm cada uno
11787325 40 ml 45 mm cada uno
11717335 265 ml 90 mm cada uno
11797335 2000 ml 185 mm cada uno
11737335 660 ml 125 mm cada uno
11747335 1080 ml 150 mm cada uno
11727335 490 ml 110 mm cada uno
11717345 10 l 320 mm cada uno
10 options
Código de producto. 11707345
Marca: Rogo-Sampaic PNF016
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
  • Porcelana blanca
  • Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
  • Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
  • Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4200 ml
Material Porcelana
Diámetro de la placa (métrico) 240 mm
Diámetro del disco (métrico) 240 mm
Longitud del tubo (métrico) 117 mm
Cantidad 1Cada una
Tipo de producto Embudo Buchner