Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.600 mL
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diámetro de la placa (métrico):
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con placa de filtro fija perforada
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Diámetro de la placa (métrico) | 19 mm |
| Diámetro del disco (métrico) | 19 mm |
| Cantidad | 1Cada una |
| Tipo de producto | Embudo Buchner |