Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 10695021
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.600 mL
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diámetro de la placa (métrico):
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) unitSize
10695021 4300 ml 250 mm 1 PCS
10303081 3 ml 19 mm 1 PCS
10623491 10 ml 29 mm 1 PCS
10781922 25 ml 42 mm 1 PCS
10027440 1250 ml 155 mm 1 PCS
10642911 5800 ml 279 mm cada uno
10579021 10.600 mL 330 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10695021
Marca: Haldenwanger™ L 127C/6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos embudos en una gran variedad de aplicaciones. Los embudos de Buchner de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana de laboratorio optimizada.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con placa de filtro fija perforada
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4300 ml
Material Porcelana
Altura (métrico) 330 mm
Diámetro de la placa (métrico) 250 mm
Diámetro del disco (métrico) 250 mm
Cantidad 1Cada una
Tipo de producto Embudo Buchner