Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con placa de filtro fija perforada
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5800 ml |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Diámetro de la placa (métrico) | 279 mm |
| Diámetro del disco (métrico) | 279 mm |
| Cantidad | 1Cada una |
| Tipo de producto | Embudo Buchner |