Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 10303081
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.600 mL
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diámetro de la placa (métrico):
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) unitSize
10303081 3 ml 19 mm 1 PCS
10623491 10 ml 29 mm 1 PCS
10781922 25 ml 42 mm 1 PCS
10027440 1250 ml 155 mm 1 PCS
10695021 4300 ml 250 mm 1 PCS
10642911 5800 ml 279 mm cada uno
10579021 10.600 mL 330 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10303081
Marca: Haldenwanger™ 127C/000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos embudos en una gran variedad de aplicaciones. Los embudos de Buchner de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana de laboratorio optimizada.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con placa de filtro fija perforada
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Porcelana
Altura (métrico) 47 mm
Diámetro de la placa (métrico) 19 mm
Diámetro del disco (métrico) 19 mm
Cantidad 1Cada una
Tipo de producto Embudo Buchner