Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de porcelana
Click to view available options
Altura (métrico):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Longitud (métrico):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Cubeta de porcelana de perfil poco profundo
- Disponibles en diversos tamaños
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Cubeta de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Suave |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 96 x 55 x 16 mm |
| Longitud (métrico) | 96 mm |
| Altura (métrico) | 16 mm |