Learn More
Macherey-Nagel™ Membrana de nitrocelulosa Porablot NCL
Código de producto. 10747041
Click to view available options
Capacidad de unión:
100 μg/cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10747041
Marca: Macherey-Nagel™ 741291
El medio de transferencia clásico para la unión de proteínas y ácidos nucleicos: el tejido de soporte evita la rotura, el desgarro o la contracción.
Para la selección y especificaciones de membranas, consulte la tabla de resumen de aplicabilidad de membranas de porablot.
Porablot NCP
El medio de transferencia clásico para la unión de proteínas y ácidos nucleicos. Material de la membrana: 100 % nitrocelulosa Carácter de la membrana: Hidrófilos Tamaño del núcleo: 0,45 μm Capacidad de adherencia: 100 μg/cm2 Aplicaciones: Southern, Northern y Western blotting, transferencia de colonias y placas, transferencia de puntos. También disponible con tejido de soporte, véase porablot NCL.
Porablot NCL
El medio de transferencia clásico para la unión de proteínas y ácidos nucleicos; el tejido de soporte evita que se rompa, se rasgue o se encoja. Material de la membrana: 100 % nitrocelulosa con tejido de soporte inerte. Carácter de la membrana: Hidrófilos Tamaño del núcleo: 0,45 μm Capacidad de adherencia: 100 μg/cm2 Aplicaciones: Southern, Northern y Western blotting, transferencia de colonias y placas, transferencia de puntos. También disponible con tejido de soporte, véase porablot NCL.
Porablot NY amp
La membrana anfótera de nylon con tejido de soporte para mejorar el manejo. Material de membrana: Nylon de alta pureza con tejido de soporte inerte. Carácter de membrana: Anfótero (punto isoeléctrico en pH6.5)Tamaño de poro: 0,20 μm Aplicaciones: Southern y Northern blotting, elevaciones de colonias y placas, transferencia de puntos. También disponible con carga de superficie positiva, véase porablot NCL.
Porablot NY Plus
La membrana de nylon fuertemente catiónica con tejido de soporte para una mejor manipulación. Material de la membrana: Nylon de alta pureza con tejido de soporte inerte. Carácter de membrana: Catiónico (en el rango de pH de 3 a 10) Tamaño de poro: 0,45 μm Aplicaciones: Southern blot, Northern blot y Western blot. Muy adecuado para técnicas de transferencia de vacío y electrotransferencia Además está disponible con carga de superficie positiva, véase porablot NY amp.
Porablot PVDF
La membrana de transferencia clásica para ensayos de unión de proteínas para transferencia Western. Material de la membrana: Difluoruro de polivinilideno (PVDF) Carácter de la membrana: Hidrófobo Tamaño de poro: 0,20 μm Capacidad de adherencia: de 50 μg/cm2 a 100 μg/cm2 (Para proteínas globulares grandes como inmunoglobulinas, para péptidos más pequeños la capacidad de unión es correspondientemente mayor) Aplicaciones: Western blotting, ensayos de unión de proteínas, secuenciación de proteínas.
Membranas de transferencia de una variedad de materiales poliméricos con una amplia gama de tamaños de poros y química de superficies.
  • Fácil análisis y caracterización de biomoléculas.
  • Conservación de las costosas soluciones de ensayo.
  • Posibilidad de realizar múltiples investigaciones con un solo blot.
  • Concentración de una muestra con la consiguiente mayor sensibilidad de detección.
  • Almacenamiento práctico de los resultados.
  • Excelente resolución de bandas gracias a una estructura de poros uniforme y cuidadosamente controlada.
  • Disponible en tamaños personalizados: póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica para obtener más información.
Membranas de transferencia para aplicaciones de ADN, ARN, colonias bacterianas y aplicaciones de transferencia de proteínas.
Especificaciones
Capacidad de unión 100 μg/cm2
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 200 x 200 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Porablot NCL (200x200, 10 sheets)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose