Learn More
Melford POPSO
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 68189-43-5
Molecular Formula: C10H22N2O8S2
Molecular Weight: 362.4Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | POPSO |
| CAS | 68189-43-5 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C10H22N2O8S2 |