Learn More
POP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16899493 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16899493 20 μL 20 microlitros
16889493 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16899493
Marca: Proteintech 120291AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Component of ribonuclease P, a protein complex that generates mature tRNA molecules by cleaving their 5′-ends. Also a component of RNase MRP.
Especificaciones
Antígeno POP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica POP1
N.º de referencia del gen Q99575
Alias de gen hPOP1, KIAA0061, POP1
Símbolos de los genes Pop1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POP1 Fusion Protein Ag2660
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10940, 315045, 67724
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG