Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
- Viene preformulado, lo que, además de ahorrar tiempo, ahorra reproducibilidad al garantizar la coherencia en la formulación
- formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
- Diseñado para permitir utilizar capilares varias veces
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 98,5 % hasta 900 bases (para capilar de 50 cm), 98,5 % hasta 700 bases (para capilar de 36 cm) |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerar entre 2 °C y 8 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización) |
| Vida útil en el instrumento | Estabilidad en el instrumento 7 días, suficiente para 8000-12 000 muestras |
| Línea de productos | POP-7 |
| Tipo de producto | Polímero |
| Cantidad | 1 x 28 mL |
| Tiempo de prueba | 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar), 2 horas para un capilar de 50 cm (secuenciación de lectura larga) |