Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Código de producto. 15919182 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 28 mL
5 x 28 mL
10 x 28 mL
30 x 28 mL
Tamaño de la unidad:
28 ml
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15919182
Marca: Applied Biosystems™ 4335615
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cada frasco contiene suficiente polímero para 960 muestras
El polímero POP-7™ es una matriz de separación para los analizadores de ADN 3730 y 3730xl.El polímero POP-7™ se ha personalizado para la secuenciación de ADN y el análisis de fragmentos.
  • Viene preformulado, lo que, además de ahorrar tiempo, ahorra reproducibilidad al garantizar la coherencia en la formulación
  • formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
  • Diseñado para permitir utilizar capilares varias veces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 98,5 % hasta 900 bases (para capilar de 50 cm), 98,5 % hasta 700 bases (para capilar de 36 cm)
Contenido y almacenamiento Un frasco. Almacenar entre -2 °C y 8 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización)
Vida útil en el instrumento Estabilidad en el instrumento 7 días, hasta 12 000 muestras/28 ml
Línea de productos POP-7
Tipo de producto Polímero
Cantidad 5 x 28 mL
Tiempo de prueba 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar), 2 horas para un capilar de 50 cm (secuenciación de lectura larga)