Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Código de producto. 15869776 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 28 mL
5 x 28 mL
10 x 28 mL
30 x 28 mL
Tamaño de la unidad:
28 ml
cada uno
paquete de 5
15869776 30 x 28 mL cada uno
15829816 1 x 28 mL cada uno
16375302 1 x 28 mL 28 ml
15919182 5 x 28 mL paquete de 5
15781816 5 x 28 mL paquete de 5
15839816 10 x 28 mL cada uno
6 options
Código de producto. 15869776
Marca: Applied Biosystems™ 4335611
Includes
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
El polímero POP-7™ es una matriz de separación para los analizadores de ADN 3730 y 3730xl.El polímero POP-7™ se ha personalizado para la secuenciación de ADN y el análisis de fragmentos.
  • Viene preformulado, lo que, además de ahorrar tiempo, ahorra reproducibilidad al garantizar la coherencia en la formulación
  • formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
  • Diseñado para permitir utilizar capilares varias veces
Información de órdenes
Cada uno
No es adecuado para su uso con analizadores genéticos de las series 310 y 3100. Causa un fallo en la jeringa y la degradación prematura de la matriz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 98,5 % hasta 900 bases (para capilar de 50 cm), 98,5 % hasta 700 bases (para capilar de 36 cm)
Contenido y almacenamiento Refrigerar entre 2 °C y 8 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización)
Vida útil en el instrumento Estabilidad en el instrumento 7 días, hasta 12 000 muestras/28 ml
Línea de productos POP-7
Tipo de producto Polímero
Cantidad 30 x 28 mL
Tiempo de prueba 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar), 2 horas para un capilar de 50 cm (secuenciación de lectura larga)