Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Código de producto. 15839826 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 384
paquete de 96
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15839826 960 Samples cada uno
16376502 96 Samples paquete de 96
15829876 96 Samples cada uno
16385312 384 Samples paquete de 384
15869826 384 Samples cada uno
16345312 960 Samples paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15839826 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4393710
Includes
La bolsa contiene 960 muestras del polímero.Guarde la bolsa entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar.La matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar; la matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra. La matriz de separación POP-4 está optimizada para aplicaciones HID/forenses. 
Uso fácil:Preformulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): información importante fácil de rastrear, como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos.Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID/forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para determinadas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.
Información de órdenes
96 muestras
Para sobres parcialmente usados que es necesario almacenar, se recomienda usar un tapón (4412619) que se encaja en el orificio de montaje del sobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 960 Samples
Para utilizar con (aplicación) Identificación humana
Línea de productos POP-4