Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tinción de Ponceau S
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 3
Descripción
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
Entre las funciones se incluyen:
• Un método reversible no destructivo para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF
• Interacciones mínimas no específicas con la superficie de la membrana; proporciona un método fiable para la visualización de la transferencia de proteínas a una membrana
• Protocolo simple y rápido de tinción que resulta en bandas de color rosa rojizo que se fotografían fácilmente
• Invertido fácilmente en menos de cinco minutos
• La detección posterior de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína unida a la membrana
Entre las funciones se incluyen:
• Un método reversible no destructivo para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF
• Interacciones mínimas no específicas con la superficie de la membrana; proporciona un método fiable para la visualización de la transferencia de proteínas a una membrana
• Protocolo simple y rápido de tinción que resulta en bandas de color rosa rojizo que se fotografían fácilmente
• Invertido fácilmente en menos de cinco minutos
• La detección posterior de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína unida a la membrana
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
| Tipo de producto | Ponceau S Staining Solution |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | 0,1 % (p/v) en ácido acético al 5 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Cantidad | 500 mL |