Learn More
BRAND™ Pinza para junta de POM
No raya superficies de vidrio. Excelente resistencia y estabilidad.
Marca: BRAND™ 55646
8.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Construcción POM
- Excelente resistencia química
- Temperatura de funcionamiento hasta los 150 °C
- Apto para NS 29/32
Especificaciones
Clip de unión | |
POM | |
29/32 | |
Rojo |