Learn More
Bohlender™ Acoplamientos de agitadores Globe de BOLA™ POM
Código de producto. 10632543
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,5 mm
8 mm
SW 8 mm.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10632543 SW 8 mm. cada uno
10050152 8 mm cada uno
10044374 6,5 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10632543
Marca: Bohlender™ C39912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos acoplamientos con centrífugas a velocidades de hasta 1.200 rpm. Los acoplamientos de agitadores Globle Bohlender™ BOLA™ incluyen una buena fuerza mecánica y una potente transmisión de hasta 300 Ncm.
  • Fuerzas centrífugas muy bajas debido a su bajo peso.
  • Adecuado para rotación hacia la izquierda y hacia la derecha (excepto para rosca GL 10: no es posible la rotación hacia la izquierda).
  • Sin resonancia.
  • Montaje sencillo mediante juntas de tornillo con anillos de fijación.
  • El usuario puede acortar el pivote (longitud 90 mm)
  • Desalineación máxima de los ejes 10 mm
Especificaciones
Diámetro (métrico) SW 8 mm.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para compensar el desajuste de ejes entre el agitador y el eje del agitador
Longitud (métrico) 180 mm
Cantidad 1 Paq.
Tipo Agitador con acoplamiento
Material POM