Learn More
Kartell™ Varillas de agitación de cloruro de polivinilo
Código de producto. p-8007254
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10460163 300 mm 10 PCS
12637785 350 mm 10 PCS
10524281 250 mm 10 PCS
3 options
Código de producto. 10460163
Marca: Kartell™ 0049800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
  • Rígida
  • Ligero
  • Irrompibles
  • Sustituto ideal a las varillas de vidrio
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro (métrico) 7,15mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Cantidad 10/Paq.
Tipo Varilla agitadora