Learn More
Kartell™ Varillas de agitación de cloruro de polivinilo
Descripción
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
- Rígida
- Ligero
- Irrompibles
- Sustituto ideal a las varillas de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 7,15mm |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Material | PVC (cloruro de polivinilo) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Varilla agitadora |