Learn More
Kartell™ Varillas de agitación de cloruro de polivinilo
Descripción
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
- Rígido, ligero e irrompible
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7,15mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | PVC (cloruro de polivinilo) |
| Tipo | Varilla agitadora |