Learn More
Cytiva Campara de vapores de cloruro de polivinilo
Descripción
- Campana de vapores fabricada de cloruro de polivinilo con iluminación por tubo fluorescente
- PVC sorbridge estándar (= campanas de vapores de registro)
- Panel trasero de PVC en todo el ancho de la campana extractora
- Guíe el aire por la parte superior e inferior.
- Utiliza todo tipo de disolventes, productos volátiles, polvos, condensación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Campana de vapores |
| Tipo de iluminación | Tubo fluorescente |
| Material | PVC |
| Certificaciones/conformidad | NFX 15-210 clase B y EN 14175 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 180 cm |