Learn More
Kautex™ Recipientes de boca ancha de PVC
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 972
Descripción
- Fáciles de llenar y listos para su uso
- La forma cuadrada optimiza la utillización del espacio
- packs, paquetes…
- flexible
- envío de muestras
- storage (almacenamiento)
- correo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 38,5 × 38,5 × 59 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 23 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | PVC |
| N.º por caja | 972 |
| Cantidad | 972 cajas |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrada |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction