Learn More
Navailles Taburete de poliuretano
Código de producto. p-7237237
Change view
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 470 y 600 mm
Entre 580 y 820 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura del asiento unitSize
17466182 Entre 470 y 600 mm cada uno
17456182 Entre 580 y 820 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17466182
Marca: Navailles 7NN 10NBNR 00 905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este taburete de poliuretano se puede ajustar fácilmente.El diseño es resistente a la abrasión sin grapas ni costuras.
  • Base reforzada de 5 ramas con ruedas de nailon de alta resistencia
  • Columna de extracción de gas con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento redondo de poliuretano negro
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 470 y 600 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 5,2 kg
Tipo de rueda Ruedas de nailon de alta resistencia
Anchura (imperial) 21,7 in
Anchura (métrico) 55 cm