Learn More
mb2 Sillas de poliuretano
Descripción
- Sit stand black
- Sturdy steel tube sit stands with ergonomically shaped, sturdy integral foam seats
- Seat height adjustment 600 to 850 mm
- Seat tilt 15° horizontal 16° with automatic return
- Non-slip floor glides
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Height |
| Para utilizar con (equipo) | Para sobremesa |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 600 to 850 mm |
| Peso (métrico) | 9 kg |
| Con reposabrazos | No |
| Mostrar más |