Learn More
mb2 Sillas de poliuretano
Beschreibung
- Chair in polyurethane
- Seat and back in polyurethane
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder low
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- glides
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Silla |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Height |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Standard |
| Para utilizar con (equipo) | Para sobremesa |
| Altura (métrico) | 540 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 400 to 540 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?