Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Descripción
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Tipo de medios | Neutralizers |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Ninguno |