Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Buffered Peptone Water
Código de producto. p-200102268
Change view
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Incluye unitSize
17966749 Ninguno paquete de 100
17966469 Guantes paquete de 100
2 options
Código de producto. 17966749
Marca: LABPLAS KSS67810BPW
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Polyurethane Sani-Sponge
  • Saturated with buffered peptone water
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Especificaciones
Tipo de producto Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo de medios Neutralizers
Esterilidad Estéril
Incluye Ninguno