Learn More
Refrigerador portátil Extreme de poliuretano
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 365 mm |
| Anchura (métrico) | 450 mm |
| Tipo de tapón | Tapa de bloqueo |
| Incluye | Cierre resistente, tapa de cierre |
| Peso (métrico) | 2,1 kg |
| Material | Espuma de poliuretano |
| Tipo | Glaciere |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Capacidad (métrico) | 17 L |