Learn More
mb2 Asiento ESD de poliuretano
Click to view available options
Admite:
Patinas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Antistatic work chair
- Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
- Backrest support in chromed steel rod, in height and depth adjustable
- Gas height adjustment
- Antistatic glides
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sitio ESD |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Height |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Standard |
| Altura (métrico) | 560 mm |
| Admite | Patinas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 540 to 480 mm |
| Mostrar más |