Learn More
mb2 Asiento ergonómico de poliuretano
Descripción
- Antistatic work chair
- Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Gas height adjustment
- Antistatic double rotating self-braking castors
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Silla ESD |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Altura (métrico) | 560 mm |
| Admite | Ruedas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 400 to 530 mm |
| Mostrar más |