Learn More
3M™ Tapón de poliuretano para los oídos E-A-R™
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón para los oídos de poliuretano 3M E-A-R: 36 dB.–
Marca: 3M™ 7100109118
Detalles adicionales : Peso : 3.47000kg
Descripción
- Reducen los niveles de ruido en 25 dB
- Totalmente probado y aprobado con la norma EN 352-2
- Fabricados con un TPE suave y duradero
- Diseño de brida triple para un ajuste óptimo para la mayoría de los tamaños de canal auditivo
- Reutilizable y sin necesidad de enrollar
- El diseño de los rebordes de agarre facilita el ajuste y la extracción
- Incluye una caja de almacenamiento resistente con una pinza para cinturón
- Tapones de auricular 3M™ 1271 disponibles con un cable de conexión, práctico si se mueve dentro y fuera de entornos ruidosos con frecuencia
Especificaciones
Naranja | |
50/Paq. | |
Con cable | |
Poliuretano |
Con aprobación CE | |
25 dB | |
Tapón para los oídos |