Learn More
3M™ Tapón de poliuretano para los oídos E-A-R™
Descripción
- Reducen los niveles de ruido en 34 dB
- Modelo compatible con el sistema de validación 3M E-A-RFit™ y disponible como tapón con sonda
- El diseño cónico sella eficazmente el canal auditivo
- La espuma hipoalergénica con una formulación más suave proporciona una presión mínima en el oído
- Diseñado para adaptarse a canales auditivos más pequeños
- Los tapones para los oídos 3M™ 1130 tienen cable: son útiles si entra y sale de entornos ruidosos con frecuencia
- Disponible en un dispensador con tapones de repuesto
- 100 pares por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 34 dB |
| Corded | Con cable |
| Tipo de producto | Tapón para los oídos |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Material | Poliuretano |