Learn More
Asiento contorneado de poliuretano
Descripción
- Dimensiones: 610 x 460 mm (diám. x alt.)
- Cinco ruedas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Asiento ergonómico |
| Ajustables | Altura |
| Estilo de la parte posterior | Las puntas de pipeta ergonómicas |
| Estilo de la base | Ramificada con 5 ruedas |
| Diámetro (métrico) | 610 mm |
| Altura (métrico) | 660 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma del asiento | Contorneado |
| Con reposabrazos | No |
| Material | Poliuretano |