Learn More
Asiento contorneado de poliuretano
Código de producto. 11927834
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
660 mm
700 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11927834 700 mm cada uno
11937264 660 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11927834
Marca: mb2 AP1B2D1NE2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliuretano de alta calidad. Los asientos contorneados de poliuretano DBO Sieges™ son ideales para uso general en laboratorio.
  • Dimensiones: 610 x 460 mm (diám. x alt.)
  • Cinco ruedas
Especificaciones
Tipo de producto Asiento ergonómico
Ajustables Altura
Estilo de la parte posterior Las puntas de pipeta ergonómicas
Estilo de la base Ramificada con 5 ruedas
Diámetro (métrico) 610 mm
Para utilizar con (aplicación) Para silla giratoria
Altura (métrico) 700 mm
Cantidad 1 unidad
Forma del asiento Contorneado
Con reposabrazos No
Material Poliuretano