Learn More
Navailles Silla asíncrona de poliuretano
Código de producto. p-7237239
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 460 y 590 mm
Entre 560 y 800 mm
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas con neumáticos de caucho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17416182
Marca: Navailles 7NG 40GBLU 00 905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La silla asíncrona de poliuretano puede ajustarse completamente de forma fácil, y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Fabricada sin grapas ni costuras.
  • Base cromada reforzada de 5 ramas, resistente a los golpes
  • Columna de extracción de gas cromada para el ajuste de altura con absorción de golpes
  • Asiento ergonómico y respaldo en poliuretano suave negro
  • Inclinación independiente del asiento y del respaldo con una palanca de apriete manual
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 460 y 590 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 26,5 lb
Peso (métrico) 12,7 kg
Tipo de rueda Ruedas con neumáticos de caucho
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm