Learn More
Navailles Silla ajustable de poliuretano
Código de producto. p-7237241
Change view
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 480 y 610 mm
Entre 620 y 860 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura del asiento unitSize
17496172 Entre 480 y 610 mm cada uno
17406182 Entre 620 y 860 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17496172
Marca: Navailles 7NG 35NBPR 00 905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta silla ajustable de poliuretano es fácilmente ajustable y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Diseño resistente a la abrasión sin grapas ni costuras.
  • Base de poliamida reforzada de 5 ramas con ruedas de nailon de alta resistencia
  • Columna de extracción de gas con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento ergonómico en poliuretano suave KANGO™ de color negro
  • Respaldo articulado en poliuretano suave negro, ajustable en profundidad y altura
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 480 y 610 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 20,6 lb
Peso (métrico) 9,4 kg
Tipo de rueda Ruedas de nailon de alta resistencia
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm