Learn More
Navailles Silla ajustable de poliuretano
Código de producto. 17406182
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 480 y 610 mm
Entre 620 y 860 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17406182
Marca: Navailles 7NG 35NHPR 02 905
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Esta silla ajustable de poliuretano es fácilmente ajustable y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Diseño resistente a la abrasión sin grapas ni costuras.
  • Base de poliamida reforzada de 5 ramas con ruedas de nailon de alta resistencia
  • Columna de extracción de gas con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento ergonómico en poliuretano suave KANGO™ de color negro
  • Respaldo articulado en poliuretano suave negro, ajustable en profundidad y altura
Specifications
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 620 y 860 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 24,4 lb
Peso (métrico) 11,1 kg
Tipo de rueda Ruedas de nailon de alta resistencia
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.