Descripción
El anillo de seguridad evita la bajada incontrolada de la unidad motriz. También se puede utilizar para fijar la altura de la unidad motriz.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anillo de colocación de seguridad |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de dispersión ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 |