Learn More
Kinematica™ Recipiente de homogeneización con forma de trébol POLYTRON™
Tienda Kinematica ProductosDescripción
El PROBLEMA
En los tarros de dispersión cilíndricos normales, el flujo crea un vórtice. Esto hace que la eficacia de mezcla y dispersión disminuya considerablemente porque el producto ya no puede ser registrado o procesado idealmente por el cabezal del generador de dispersión. Esto da lugar a una ampliación de los tiempos de proceso y, por lo tanto, a una mayor aplicación de la energía. Dependiendo de la formación del vórtice, se debe esperar un aumento de la toma de aire.
LA SELECCIÓN
Nuestros recipientes GS están disponibles en vidrio de borosilicato resistente a la temperatura o acero inoxidable y a los productos químicos. Las dimensiones oscilan entre unos pocos mililitros y varios litros, con o sin cubierta, con o sin alimentación sellada.
LAS SOLUCIONES
Nuestros tarros GS especialmente diseñados tienen forma de trébol, que interrumpe de forma eficaz el flujo en dirección radial y genera flujos opuestos adicionales. Estas altas turbulencias optimizan la eficacia de la mezcla y la dispersión. Esto minimiza el tiempo de procesamiento y reduce el procesamiento de energía.
LOS MATERIALES
El vidrio de borosilicato es un vidrio resistente a la temperatura y a las sustancias químicas y muestra un comportamiento casi inerte hacia la mayoría de los productos químicos (estable). Los tapones de rosca esterilizables con PTFE o con junta de silicona son resistentes a temperaturas de hasta 180 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Tamaño del orificio (métrico) | None |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizadores Polytron™ |
| Incluye | Recipiente |
| Modelo | GS 40 |