Learn More
Kinematica™ Generador/sondas Polytron™ 1200E, 1300D y 2500E
Código de producto. 10489563 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Tipo inferior:
Dientes de sierra
Dientes de sierra desechables
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Longitud del eje (métrico):
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo inferior Diámetro (métrico) Longitud del eje (métrico) unitSize
10489563 Dientes de sierra 7 mm 107 mm cada uno
10795524 Dientes de sierra 5 mm 85 mm cada uno
10217372 Dientes de sierra 12 mm 123 mm cada uno
11955418 Dientes de sierra desechables 7 mm 82 mm paquete de 25
11970439 Dientes de sierra 3 mm 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10489563 Proveedor Kinematica™ N.º de proveedor 11030031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los generadores más diversos del mercado, los agregados de dispersión POLYTRON™, están diseñados específicamente teniendo en cuenta los mercados adaptables del cliente.Los agregados de Polytron varían en cuanto a su diseño, para fines de proceso y de muestra, y a la longitud del eje, para distintos fines del recipiente de mezcla.
Los agregados de dispersión Polytron™ están disponibles en diferentes diseños, como rotor con cuchillas para precortar, rotor/estátor con varias filas de dientes para emulsiones finas o dobles, sellos mecánicos para aplicaciones de vacío y presión, y más
  • Diseño /2: Geometría universal para emulsionar, suspender, dispersar y extraer muestras
  • Diseño en W: Se utiliza para muestras fibrosas o filamentosas
  • Diseño en M: Rotor con cuchillas de precortado, ideal para dispersar muestras mayores al diámetro de los rotores
  • Diseño Biotrona: Cabezal de mezcla de alta turbulencia para muestras muy viscosas
  • Uso seguro en autoclave
  • Incluye manual de instrucciones y herramienta para facilitar el desmontaje
  • El sistema de acoplamiento Click and Go permite el montaje con una sola mano
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Velocidad 7 m/s
Intervalo de volumen (métrico) De 0,3 a 10 ml
Diámetro (métrico) 7 mm
Longitud (métrico) 107 mm
Longitud del eje (métrico) 107 mm
Material Acero inoxidable 316L
Tipo inferior Dientes de sierra
Para utilizar con (aplicación) Dispersión, emulsiones, reducción de tamaño, suspensión, desaglomerado, encapsulamientos, extracciones
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E
Modelo PT-DA 07/2 EC-E107