Descripción
Los agregados de dispersión Polytron™ están disponibles en diferentes diseños, como rotor con cuchillas para precortar, rotor/estátor con varias filas de dientes para emulsiones finas o dobles, sellos mecánicos para aplicaciones de vacío y presión, y más
- Diseño /2: Geometría universal para emulsionar, suspender, dispersar y extraer muestras
- Diseño en W: Se utiliza para muestras fibrosas o filamentosas
- Diseño en M: Rotor con cuchillas de precortado, ideal para dispersar muestras mayores al diámetro de los rotores
- Diseño Biotrona: Cabezal de mezcla de alta turbulencia para muestras muy viscosas
- Uso seguro en autoclave
- Incluye manual de instrucciones y herramienta para facilitar el desmontaje
- El sistema de acoplamiento Click and Go permite el montaje con una sola mano
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sonda |
| Velocidad | 14 m/s |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 3 a 250 ml |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 123 mm |
| Material | Acero inoxidable 316L |
| Tipo inferior | Dientes de sierra |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispersión, emulsiones, reducción de tamaño, suspensión, desaglomerado, encapsulamientos, extracciones |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizadores Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E |
| Modelo | PT-DA 12/2 EC-E123 |