Learn More
Bel-Art™ Recuperadores magnéticos flexibles SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Varilla Teflon™ flexible con potente imán recubierto de alnico Teflon™
- Disponible en cuatro colores, dos tamaños de imán
- La varilla blanca flexible mide 33 cm (13 pulg) de longitud
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro (imperial) | 0,5in |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuperación de barras de agitación magnéticas en recipientes o desagües de fregaderos no magnéticos y trampas |
| Para utilizar con (equipo) | Barras de agitación |
| Longitud (imperial) | 14,38in |
| Diámetro (métrico) | 12,5mm |
| Longitud (métrico) | 365 mm |
| Material | Varilla Teflon con imán Alnico revestido de teflón |